Merck
ENAH95E7360B
Enamine
2-{3-oxabicyclo[3.1.1]heptan-1-yl}acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
156.18
Número MDL:
Iupac Name
2-(3-oxabicyclo[3.1.1]heptan-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H12O3/c9-7(10)3-8-1-6(2-8)4-11-5-8/h6H,1-5H2,(H,9,10)
Clave InChI
RLRPPQMBGJUCSY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27113367
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27113367
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)