Merck
ENAH95E73380
Enamine
rac-potassium [(1R,3S)-3-(ethoxycarbonyl)-2,2-difluorocyclopropyl]trifluoroboranuide
About This Item
Peso molecular:
256.02
Número MDL:
Iupac Name
potassium ((1R,3S)-3-(ethoxycarbonyl)-2,2-difluorocyclopropyl)trifluoroborate
Inchi Code
1S/C6H7BF5O2.K/c1-2-14-5(13)3-4(6(3,8)9)7(10,11)12;/h3-4H,2H2,1H3;/q-1;+1/t3-,4+;/m0./s1
Clave InChI
CEGLSJIPRJVUHT-RFKZQXLXSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26619320
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26619320
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)