ENAH95E73204
Enamine
methyl 6-amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylate hydrochloride
About This Item
Iupac Name
methyl 6-amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15NO2.ClH/c1-15-12(14)10-3-2-9-7-11(13)5-4-8(9)6-10;/h2-3,6,11H,4-5,7,13H2,1H3;1H
Clave InChI
IVXUXMLZFMCYIC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27114432
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)