Merck
ENAH95E72D98
Enamine
4-chloro-2-ethyl-1-iodobenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
266.51
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-chloro-2-ethyl-1-iodobenzene
Inchi Code
1S/C8H8ClI/c1-2-6-5-7(9)3-4-8(6)10/h3-5H,2H2,1H3
Clave InChI
WZQVLAYUCSAADY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21662227
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21662227
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)