Merck
ENAH95E72B2F
Enamine
3-benzylpyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.72
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-benzylpyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15NO2.ClH/c14-11(15)12(6-7-13-9-12)8-10-4-2-1-3-5-10;/h1-5,13H,6-9H2,(H,14,15);1H
Clave InChI
WRQHLLIDYARZIW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27193228
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27193228
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)