Merck
ENAH95E7292E
Enamine
rac-(1R,5R,6S)-6-(trifluoromethyl)-2-azabicyclo[3.2.0]heptan-6-ol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
217.62
Número MDL:
Iupac Name
(1S,5S,6R)-6-(trifluoromethyl)-2-azabicyclo[3.2.0]heptan-6-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10F3NO.ClH/c8-7(9,10)6(12)3-5-4(6)1-2-11-5;/h4-5,11-12H,1-3H2;1H/t4-,5-,6+;/m0./s1
Clave InChI
AMGAIHWVIRPLHB-WLUDYRNVSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983366
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983366
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)