Merck
ENAH95E725A0
Enamine
rac-{[(2R,3S)-1-methyl-5-oxo-2-phenylpyrrolidin-3-yl]methyl}urea
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
247.3
MDL number:
Iupac Name
1-(((2S,3R)-1-methyl-5-oxo-2-phenylpyrrolidin-3-yl)methyl)urea
Inchi Code
1S/C13H17N3O2/c1-16-11(17)7-10(8-15-13(14)18)12(16)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10,12H,7-8H2,1H3,(H3,14,15,18)/t10-,12-/m1/s1
InChI key
PITZHYQISVXENJ-ZYHUDNBSSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7538771
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7538771
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)