ENAH95E723EC
Enamine
tert-butyl N-{2-ethynyl-7-oxaspiro[3.5]nonan-2-yl}carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (2-ethynyl-7-oxaspiro[3.5]nonan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C15H23NO3/c1-5-15(16-12(17)19-13(2,3)4)10-14(11-15)6-8-18-9-7-14/h1H,6-11H2,2-4H3,(H,16,17)
InChI key
FRYJWIYYGKWRED-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27147110
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27147110
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)