Merck
ENAH9453E0C2
Enamine
1-(cyclohexylmethyl)piperidin-3-amine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
269.26
Número MDL:
Iupac Name
1-(cyclohexylmethyl)piperidin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H24N2.2ClH/c13-12-7-4-8-14(10-12)9-11-5-2-1-3-6-11;;/h11-12H,1-10,13H2;2*1H
Clave InChI
JTCLNRWBLZAHPS-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26990337
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26990337
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)