Merck
ENAH9453E090
Enamine
2-chloro-4-methyl-5-nitroaniline hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
223.06
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-4-methyl-5-nitroaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O2.ClH/c1-4-2-5(8)6(9)3-7(4)10(11)12;/h2-3H,9H2,1H3;1H
Clave InChI
LEDQPQLAXMOEKA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27108131
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27108131
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)