Merck
ENAH9453DFDA
Enamine
(5-chloro-1-benzothiophen-3-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.15
Número MDL:
Iupac Name
(5-chloro-1-benzothien-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H8ClNS.ClH/c10-7-1-2-9-8(3-7)6(4-11)5-12-9;/h1-3,5H,4,11H2;1H
Clave InChI
OZUMDTLZDCOKEM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8166231
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8166231
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)