Merck
ENAH9453DF1E
Enamine
3,5-dibromo-1-ethyl-1H-pyrazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
253.92
Número MDL:
Iupac Name
3,5-dibromo-1-ethyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C5H6Br2N2/c1-2-9-5(7)3-4(6)8-9/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
WHFNRGXOYNUQPH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3263823
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3263823
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)