Merck
ENAH9453DE23
Enamine
7,7-difluoro-4,4-dimethyl-3-azabicyclo[4.1.0]heptane hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
197.66
Número MDL:
Iupac Name
7,7-difluoro-4,4-dimethyl-3-azabicyclo[4.1.0]heptane hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13F2N.ClH/c1-7(2)3-5-6(4-11-7)8(5,9)10;/h5-6,11H,3-4H2,1-2H3;1H
Clave InChI
ZCKKBVKETKHZLQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983081
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983081
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)