ENAH942F3016
Enamine
(3-chloropyridin-4-yl)methyl 3-aminobenzoate
About This Item
Iupac Name
(3-chloro-4-pyridinyl)methyl 3-aminobenzoate
Inchi Code
1S/C13H11ClN2O2/c14-12-7-16-5-4-10(12)8-18-13(17)9-2-1-3-11(15)6-9/h1-7H,8,15H2
Clave InChI
YZXJAGLAYDQMGD-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24344849
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)