Merck
ENAH942F2FB4
Enamine
1-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)butan-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
152.2
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)-2-butanone
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-3-7(11)6-8-9-4-5-10(8)2/h4-5H,3,6H2,1-2H3
InChI key
IRVYEMSPHLQFIT-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2908261
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2908261
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)