Merck
ENAH942F2F47
Enamine
[3-fluoro-4-(pyridin-2-yl)phenyl]methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.23
Número MDL:
Iupac Name
(3-fluoro-4-(pyridin-2-yl)phenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C12H11FN2/c13-11-7-9(8-14)4-5-10(11)12-3-1-2-6-15-12/h1-7H,8,14H2
Clave InChI
UAROTLXCZIQKBS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4320210
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4320210
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)