ENAH942F2D6D
Enamine
tricyclo[4.4.0.0,3,8]decan-2-amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
tricyclo[4.4.0.0(3,8)]decan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17N.ClH/c11-10-8-3-1-6-5-7(8)2-4-9(6)10;/h6-10H,1-5,11H2;1H
Clave InChI
LJDMNDBJEWXWMU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26872449
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)