ENAH942F2D33
Enamine
2-[1-(fluoromethyl)-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-4-yl]ethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-(1-(fluoromethyl)-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-4-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14FNO.ClH/c9-5-8-3-7(4-8,1-2-10)6-11-8;/h1-6,10H2;1H
Clave InChI
QETLKPLIQVVNAV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26865004
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)