Merck
ENAH942F2B55
Enamine
methyl 6-amino-2,2-difluoro-1,3-dioxaindane-5-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.16
Número MDL:
Iupac Name
methyl 6-amino-2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7F2NO4/c1-14-8(13)4-2-6-7(3-5(4)12)16-9(10,11)15-6/h2-3H,12H2,1H3
Clave InChI
BQAOLDPNSRCKPI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673834
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673834
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)