Merck
ENAH93E75BF1
Enamine
N-cyclopropyl-4-fluoroaniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
151.18
Número MDL:
Iupac Name
N-cyclopropyl-4-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C9H10FN/c10-7-1-3-8(4-2-7)11-9-5-6-9/h1-4,9,11H,5-6H2
Clave InChI
JFDXGFOMBAHKCU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2959265
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2959265
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)