ENAH93E75AD4
Enamine
8-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-2,7-naphthyridine
About This Item
Iupac Name
8-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-2,7-naphthyridine
Inchi Code
1S/C9H12N2O/c1-12-9-8-6-10-4-2-7(8)3-5-11-9/h3,5,10H,2,4,6H2,1H3
Clave InChI
ILOHWUYWJICLGI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7962877
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)