ENAH93E75976
Enamine
2-{bicyclo[2.2.2]octan-2-yl}ethan-1-amine
About This Item
Iupac Name
2-(bicyclo[2.2.2]octan-2-yl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C10H19N/c11-6-5-10-7-8-1-3-9(10)4-2-8/h8-10H,1-7,11H2
InChI key
GRTQEDXZJPQQDN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3121924
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3121924
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)