Merck
ENAH93E75741
Enamine
1-[(4S,8aR)-4-methyl-hexahydro-1H-pyrrolo[2,1-c][1,4]oxazin-4-yl]methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
170.25
MDL number:
Iupac Name
((4S,8aR)-4-methylhexahydro-1H-pyrrolo[2,1-c][1,4]oxazin-4-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H18N2O/c1-9(6-10)7-12-5-8-3-2-4-11(8)9/h8H,2-7,10H2,1H3/t8-,9+/m1/s1
InChI key
WFRATFVNUQNYTC-BDAKNGLRSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621482
pictograms
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621482
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)