Merck
ENAH93E7552B
Enamine
8-fluoro-1-methylisoquinolin-5-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.19
Número MDL:
Iupac Name
8-fluoro-1-methylisoquinolin-5-amine
Inchi Code
1S/C10H9FN2/c1-6-10-7(4-5-13-6)9(12)3-2-8(10)11/h2-5H,12H2,1H3
Clave InChI
HSZRSJMSVMDMPK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667054
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667054
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)