ENAH93E751C3
Enamine
tert-butyl 2,2-bis(hydroxymethyl)azetidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 2,2-bis(hydroxymethyl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H19NO4/c1-9(2,3)15-8(14)11-5-4-10(11,6-12)7-13/h12-13H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
QNLUOMBJHPRBQJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26677426
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)