Merck
ENAH93E74F17
Enamine
1-methylbicyclo[2.1.1]hexan-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
110.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-methylbicyclo[2.1.1]hexan-2-one
Inchi Code
1S/C7H10O/c1-7-3-5(4-7)2-6(7)8/h5H,2-4H2,1H3
Clave InChI
IWPNTUFGESKFEQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123691
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)