Merck
ENAH93E74EC3
Enamine
methyl 2-oxo-5-phenylpentanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
206.24
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-oxo-5-phenylpentanoate
Inchi Code
1S/C12H14O3/c1-15-12(14)11(13)9-5-8-10-6-3-2-4-7-10/h2-4,6-7H,5,8-9H2,1H3
Clave InChI
LHHUTFSBQNIGCM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23058141
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23058141
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)