Merck
ENAH93E74E75
Enamine
methyl 2-oxo-1H,2H-[1,3]oxazolo[5,4-c]pyridine-4-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.15
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 2-hydroxyoxazolo[5,4-c]pyridine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H6N2O4/c1-13-7(11)5-6-4(2-3-9-5)10-8(12)14-6/h2-3H,1H3,(H,10,12)
Clave InChI
KNMPTTDVTDZZIM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463806
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463806
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)