Merck
ENAH93E74CB9
Enamine
lithium(1+) 1-benzyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)piperidine-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
292.27
Número MDL:
Iupac Name
lithium 1-benzyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)piperidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H18N4O2.Li/c20-14(21)15(19-12-16-11-17-19)7-4-8-18(10-15)9-13-5-2-1-3-6-13;/h1-3,5-6,11-12H,4,7-10H2,(H,20,21);/q;+1/p-1
Clave InChI
ZURGRXIZZFTBGT-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26664317
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26664317
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)