Merck
ENAH93E74AD9
Enamine
tert-butyl 3-amino-5-methylpiperidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.31
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-5-methylpiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-8-5-9(12)7-13(6-8)10(14)15-11(2,3)4/h8-9H,5-7,12H2,1-4H3
Clave InChI
PLLHWQMECGKRCY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3157151
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3157151
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)