Merck
ENAH93E74A1B
Enamine
methyl 5-bromo-2-cyclopropylpyridine-4-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
256.1
Número MDL:
Iupac Name
methyl 5-bromo-2-cyclopropylisonicotinate
Inchi Code
1S/C10H10BrNO2/c1-14-10(13)7-4-9(6-2-3-6)12-5-8(7)11/h4-6H,2-3H2,1H3
Clave InChI
JJZSVHBWGYNQRV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6490339
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6490339
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)