ENAH93E74A03
Enamine
(2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}hex-5-enoic acid
About This Item
Iupac Name
(2S)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-5-hexenoic acid
Inchi Code
1S/C11H19NO4/c1-5-6-7-8(9(13)14)12-10(15)16-11(2,3)4/h5,8H,1,6-7H2,2-4H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m0/s1
Clave InChI
LQIMZUPFMSNHTM-QMMMGPOBSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608986
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)