ENAH93E749C9
Enamine
methyl (2R,5S)-5-phenylpyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
About This Item
Iupac Name
methyl (2R,5S)-5-phenylpyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15NO2.ClH/c1-15-12(14)11-8-7-10(13-11)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,10-11,13H,7-8H2,1H3;1H/t10-,11+;/m0./s1
Clave InChI
AIGJJVLXPPJJOE-VZXYPILPSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26619822
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)