Merck
ENAH93E74877
Enamine
lithium(1+) 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-{[2-(dimethylamino)ethyl]sulfanyl}propanoate
About This Item
Peso molecular:
298.33
Número MDL:
Iupac Name
lithium N-(tert-butoxycarbonyl)-S-(2-(dimethylamino)ethyl)cysteinate
Inchi Code
1S/C12H24N2O4S.Li/c1-12(2,3)18-11(17)13-9(10(15)16)8-19-7-6-14(4)5;/h9H,6-8H2,1-5H3,(H,13,17)(H,15,16);/q;+1/p-1
Clave InChI
RHMQUBOAFLBEKC-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26623906
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26623906
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)