ENAH93E74862
Enamine
tert-butyl 1-amino-3-methoxy-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 1-amino-3-methoxy-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H26N2O3/c1-13(2,3)19-12(17)16-7-5-14(6-8-16)10(15)9-11(14)18-4/h10-11H,5-9,15H2,1-4H3
Clave InChI
GROPMVKRJSPXHA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673197
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)