Merck
ENAH908237C6
Enamine
(2-methyl-1H-indol-6-yl)methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
160.22
Número MDL:
Iupac Name
(2-methyl-1H-indol-6-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H12N2/c1-7-4-9-3-2-8(6-11)5-10(9)12-7/h2-5,12H,6,11H2,1H3
Clave InChI
XFDJTZHMJBBKHD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488545
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488545
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)