Merck
ENAH908235D5
Enamine
2-methoxy-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.21
Número MDL:
Iupac Name
2-methoxy-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanamine
Inchi Code
1S/C10H12F3NO/c1-15-9(6-14)7-2-4-8(5-3-7)10(11,12)13/h2-5,9H,6,14H2,1H3
Clave InChI
SZLGUFFPYGMAFW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7534854
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7534854
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)