Merck
ENAH908235CD
Enamine
1-(7-methoxy-1-benzofuran-2-yl)ethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.69
Número MDL:
Iupac Name
1-(7-methoxybenzofuran-2-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13NO2.ClH/c1-7(12)10-6-8-4-3-5-9(13-2)11(8)14-10;/h3-7H,12H2,1-2H3;1H
Clave InChI
NZBAYHRFYSMNNW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7501726
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7501726
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)