Merck
ENAH9082345C
Enamine
6-methylimidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
139.18
Número MDL:
mp
61-62
Iupac Name
6-methylimidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazole
Inchi Code
1S/C5H5N3S/c1-4-2-8-5(7-4)9-3-6-8/h2-3H,1H3
Clave InChI
QMGBTAFRWOYLHS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101635
Melting Point
61-62
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101635
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)