Merck
ENAH908232E3
Enamine
4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)azepane-1-carboxamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
225.29
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)azepane-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C11H19N3O2/c12-11(16)13-6-1-3-9(5-8-13)14-7-2-4-10(14)15/h9H,1-8H2,(H2,12,16)
Clave InChI
PUFPEMJXMVCYGA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7538618
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7538618
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)