Merck
ENAH90823125
Enamine
1-(2,5-difluorophenyl)cyclopentane-1-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(2,5-difluorophenyl)cyclopentanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C12H11F2N/c13-9-3-4-11(14)10(7-9)12(8-15)5-1-2-6-12/h3-4,7H,1-2,5-6H2
Clave InChI
VZZQYPYLUHXRMK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549147
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549147
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)