Merck
ENAH90822F69
Enamine
5-methyl-2-propyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.24
Número MDL:
Iupac Name
5-methyl-2-propylbenzofuran-3-ol
Inchi Code
1S/C12H14O2/c1-3-4-11-12(13)9-7-8(2)5-6-10(9)14-11/h5-7,13H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
TXLIZZCKSCEBML-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7546572
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7546572
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)