Merck
ENAH90822F57
Enamine
(4aR,7aS)-octahydrofuro[3,4-b]pyrazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
128.17
Número MDL:
Iupac Name
(4aR,7aS)-octahydrofuro[3,4-b]pyrazine
Inchi Code
1S/C6H12N2O/c1-2-8-6-4-9-3-5(6)7-1/h5-8H,1-4H2/t5-,6+
Clave InChI
UWVLUGCGRVTZKF-OLQVQODUSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542366
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542366
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)