Merck
ENAH90822C11
Enamine
1,2,5-thiadiazol-3-yl trifluoromethanesulfonate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.18
Número MDL:
mp
50-52
Iupac Name
1,2,5-thiadiazol-3-yl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C3HF3N2O3S2/c4-3(5,6)13(9,10)11-2-1-7-12-8-2/h1H
Clave InChI
SUNWQKIYPDHEEC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464785
Melting Point
50-52
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464785
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)