Merck
ENAH908228EA
Enamine
tert-butyl 3-[(2-aminoethyl)(methyl)amino]propanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.3
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 3-((2-aminoethyl)(methyl)amino)propanoate
Inchi Code
1S/C10H22N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)5-7-12(4)8-6-11/h5-8,11H2,1-4H3
Clave InChI
ONBDLQYPEBXVGI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549182
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549182
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)