Merck
ENAH9082257D
Enamine
tert-butyl N-[(2S)-4-bromo-3-oxobutan-2-yl]carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
266.13
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl (S)-(4-bromo-3-oxobutan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C9H16BrNO3/c1-6(7(12)5-10)11-8(13)14-9(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,13)/t6-/m0/s1
InChI key
KJXIUKCWXXPPLD-LURJTMIESA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7216272
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7216272
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)