Merck
ENAH9082217B
Enamine
(3-ethynyl-4-methylmorpholin-3-yl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
155.2
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(3-ethynyl-4-methylmorpholin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H13NO2/c1-3-8(6-10)7-11-5-4-9(8)2/h1,10H,4-7H2,2H3
InChI key
DAFRBUFSJQHZKG-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493637
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493637
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)