Merck
ENAH65927B87
Enamine
5-[(dimethylamino)methyl]pyridin-3-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
151.21
Número MDL:
Iupac Name
5-((dimethylamino)methyl)pyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C8H13N3/c1-11(2)6-7-3-8(9)5-10-4-7/h3-5H,6,9H2,1-2H3
Clave InChI
PJYRTBHVJDCKCQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4694454
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4694454
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)