Merck
ENAH65927A99
Enamine
4-(2-methoxyphenyl)oxan-4-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.73
Número MDL:
Iupac Name
4-(2-methoxyphenyl)tetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO2.ClH/c1-14-11-5-3-2-4-10(11)12(13)6-8-15-9-7-12;/h2-5H,6-9,13H2,1H3;1H
Clave InChI
VBKJVAIYQULSFT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445047
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445047
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)