Merck
ENAH6592771C
Enamine
piperazin-1-amine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
174.07
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-piperazinamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C4H11N3.2ClH/c5-7-3-1-6-2-4-7;;/h6H,1-5H2;2*1H
InChI key
DZACCVCWDXNPEG-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7471821
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7471821
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)